Learn More
Fisherbrand™ Gegen Beta-Strahlen geschützter Sanduhrschutz
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S4
Artikelnummer. 11517253
  • 518.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparentes Schild
  • Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Flachboden
L x B: 45 x 30 cm (17,71 x 11,81 in.)
Beta-Strahlen-Schutz
Sanduhrschutz