Learn More
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Dinatriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470247
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) and NADPH form a redox pair. NADP/NADPH is a coenzyme that supports redox reactions via the transport of electrons in a vast array of applications, especially anaerobic reactions such as lipid and nucleic acid synthesis. NADP/NADPH is a coenzyme couple in various cytochrome P450 systems and oxidase/reductase reaction systems, such as the thioredoxin reductase/thioredoxin system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat (NADP) und NADPH bilden ein Redox-Paar. NADP/NADPH ist ein Coenzym, das Redoxreaktionen über den Transport von Elektronen in einer Vielzahl von Anwendungen unterstützt, insbesondere bei anaeroben Reaktionen wie Lipid- und Nukleinsäure-Synthese. NADP/NADPH ist ein Coenzympaar in verschiedenen Zytochrom-P450-Systemen und Oxidase/Reduktase-Reaktionssystemen, wie dem Thioredoxin-Reduktase/Thioredoxin-System.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50mg/ml), 0.001 % wässriger Puffer, pH-Wert 7.0, Methanol und Ethanol (weniger löslich). Unlöslich in Äther und Ethylacetat.
Hinweise
Vor Licht und Feuchtigkeit schützen. Kühl und trocken halten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Unter Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24292-60-2
Summenformel C21H26N7Na2O17P3
Molekulargewicht (g/mol) 787.37
MDL-Nummer MFCD00065390
InChI-Schlüssel WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonoxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat;natrium
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml),0.001% aqueous buffer,pH 7.0,methanol,and ethanol (less soluble). Insoluble in ether,and ethyl acetate.
Formelmasse 787.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver