Learn More
Beta Max™ ES Flüssige Szintillations-Cocktails, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 1 Gallone
Beschreibung
- Biologisch abbaubar, ungiftig, nicht entzündbar und geruchlos
- Das Produkt kann mit organischen Proben, Trockenfiltern, Testwischtüchern und 3H Acetyl CoA CAT-Assay-Extraktionen eingesetzt werden
- Bei Raumtemperatur lagern (15 bis 30 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 300 °C |
Dichte | 0.9 bis 1.0 g/ml bei 20 °C |
Menge | 4 x 1 Gallone |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Beta Max™ ES Flüssige Szintillations-Cocktails, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur