Learn More
Fisherbrand™ BOX INSERT BETA 3 X FALCON (DUPONT)
Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Einsatz, 2 x Falcon™ Röhrchen, 8 x 1.5 ml-Röhrchen, 160 x 80 x 40 mm
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
- Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
- Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
- Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
40 mm | |
8 x 1.5 ml | |
Einsätze für Maxi-Boxen |
Einsatz | |
160 mm |