Learn More
Fisherbrand™ Beta-/Gammastrahlensichere Duoshield-Box
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-SDUO
Artikelnummer. 12327197
  • 3330.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparentes Schild
  • Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Schutz vor Beta- und Gammastrahlen
Duoshield-Box
L x B: 45 x 30cm (17,71 x 11,81 in.)
Gebogener Sockel
Acryl