Learn More
Invitrogen™ Beta-Galactosidase, Synthetisches Peptid, Invitrogen ™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0855
Artikelnummer. 15359090
  • 194.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beta-Galactosidase Synthetisches Peptid, PEP-0855, von Invitrogen.
Dieses Peptid entspricht 17-Aminosäuren in der Nähe des Aminoterminus der E. coli-beta-Galactosidase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bakterien
Beta-Galactosidase
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
gereinigt
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
No
Peptid
RUO - research use only