Learn More
beta-d-Glucosepentaacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
β-D-Glucose Pentaacetate is used in biochemical reaction and also used as an active pharmaceutical intermediate. Further, it is used to stimulate insulin release in rat pancreatic islets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
β-D-Glucose Pentaacetat wird in biochemischen Reaktionen und auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Darüber hinaus wird es zur Anregung der Insulinausschüttung in pankreatischen Inseln von Ratten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
β-D-Glucose Pentaacetat wird in biochemischen Reaktionen und auch als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Darüber hinaus wird es zur Anregung der Insulinausschüttung in pankreatischen Inseln von Ratten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | beta-D-Glucose pentaacetate |
Schmelzpunkt | 130°C to 132°C |
Menge | 250 g |
Beilstein | 98851 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water. |
Optische Drehung | +5° (c=5 in Chloroform) |
Formelmasse | 390.34 |
Reinheit (%) | 98% |