Learn More
Thermo Scientific Chemicals Besifloxacin Hydrochlorid
Artikelnummer. 17231206
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405165-61-9
Summenformel C19H21ClFN3O3·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Besifloxacin-Hydrochlorid
Menge 500 mg
Formelmasse 430,31
InChI-Schlüssel PMQBICKXAAKXAY-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.NC1CCCCN(C1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1Cl)C(O)=O
IUPAC-Name 7-(3-aminoazepan-1-yl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 430.30