Learn More
Berkshire™ Large Closed-Cell Foam Lab-Tips™ Swabs
The LTC125 large rectangular swab is an excellent general purpose swab
Marke:  Berkshire™ LTC125.5
Artikelnummer. 17843232
  • 286.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyurethane foam over rigid paddle
  • Closed cell structure
  • Thermally bonded head 
  • Laundered and packaged in Class 10 {ISO Class 4} cleanroom
  • Good chemical resistance
  • Excellent strength
  • Free from Silicone, amides and DOP 
Spezifikation
Spezifikation
RoHS 2002/05
5 in.
Tupfer
127mm
2.5mm
8mm
2.5mm
0,44 Zoll
Polypropylen
Polyurethanschaum
0,21 Zoll
Reinigung empfindlicher Geräte, Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten, Entfernen überschüssiger Materialien, Schrubben von Anwendungen
5.5mm
0,98 Zoll
Schaumstoff
0,98 Zoll
3.5mm
Nicht kontaminierend
Geschlossener Polyurethanschaum