Learn More
Benzyltrimethylammoniumhydroxid, 40 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452747
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Benzyltrimethylammonium hydroxide is used as a phase-transfer catalyst. It is also used in aldol condensation reactions and base-catalyzed dehydration reactions. Further, it serves as a strong organic base and used in Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. In addition, it is an active component in the formulation, which is used in silicon wafer cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyltrimethylammoniumhydroxid wird als Phasentransferkatalysator verwendet. Es wird auch bei Aldol-Kondensationsreaktionen und basenkatalysierten Dehydratationsreaktionen verwendet. Weiterhin dient es als starke organische Base und wird bei Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktionen verwendet. Darüber hinaus ist es ein aktiver Bestandteil der Formulierung von Reinigungsmitteln für Siliziumscheiben.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Kohlenwasserstoffen, aromatischen Kohlenwasserstoffen und halogenierten Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-85-6
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD00008281
InChI-Schlüssel NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Hydroxid
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Dichte 0.92
Siedepunkt 65°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)3OH
Brechungsindex 1.427
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3917256
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,hydrocarbons,aromatic hydrocarbons and halogenated solvents.
Formelmasse 167.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w in Methanol