Learn More
Benzyltrimethylammoniumhydroxid, 20 % w/w wäss. Lös., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328868
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-85-6
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD00008281
InChI-Schlüssel NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Hydroxid
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Geruch Amine-like
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)3OH
Menge 1 L
UN-Nummer UN3267
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 167.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w aq. soln.
Physikalische Form Flüssig