Learn More
Benzyltrimethylammoniumhydroxid, 20 % w/w wäss. Lös., Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Benzyltrimethylammonium hydroxide |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Geruch | Amine-like |
Strukturformel | C6H5CH2N(CH3)3OH |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3267 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 167.25 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20% w/w wässrige Lösung |
Physikalische Form | Flüssig |