Learn More
Benzyltrimethylammoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442868
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5350-41-4
Summenformel C10H16BrN
Molekulargewicht (g/mol) 230.149
MDL-Nummer MFCD00011780
InChI-Schlüssel UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, trimethylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-trimethylammonium bromide, wv 562 german, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, nsc 24, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide, benzyltrimethylammonium bromide btm
PubChem CID 21449
IUPAC-Name benzyl(trimethyl)azanium;bromid
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium bromide
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Menge 25 g
Beilstein 3917251
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 230.15
Reinheit (%) ≥98%