Learn More
Benzylhydrazindihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461058
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Benzylhydrazine dihydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylhydrazindihydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und im Bereich Färben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20570-96-1
Summenformel C7H12Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 195.087
MDL-Nummer MFCD00012921
InChI-Schlüssel MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
PubChem CID 146540
IUPAC-Name Benzylhydrazin;dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylhydrazine dihydrochloride
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Strukturformel C6H5CH2NHNH2·2HCl
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3688990
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 195.09
Reinheit (%) 97%