Learn More
Benzyldimethylhexadecylammonium chlorid, Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10556972
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-18-9
Summenformel C25H46ClN
Molekulargewicht (g/mol) 396.10
MDL-Nummer MFCD00149967
InChI-Schlüssel SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetalkonium chloride, benzyldimethylhexadecylammonium chloride, banicol, bonjela, cetyl zephiran, cetyldimethylbenzylammonium chloride, bicetonium, acinol, benzylhexadecyldimethylammonium chloride, baktonium
PubChem CID 31202
IUPAC-Name Benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Namenshinweis 97 - 101%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 58.0°C
Farbe Creme-Weiß bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (on anhydrous substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 12, III, 2212
Merck Index 15, 2016
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.5g/L. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, esters, ethyla acetat, e, propylene glycol, sorbitol solutions, glycerol,, ether
Formelmasse 396.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyldimethylhexadecylammonium chloride, hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.