Learn More
Benzyl-n-Butylether, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392597
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 588-67-0
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.25
MDL-Nummer MFCD00039954
InChI-Schlüssel MAYUYFCAPVDYBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl butyl ether, ether, benzyl butyl, butyl benzyl ether, benzyl n-butyl ether, benzene, butoxymethyl, butoxymethyl benzene, n-butyl benzyl ether, unii-8483x8zo8n, ether, benzyl n-butyl, butoxyphenylmethane
PubChem CID 61134
IUPAC-Name butoxymethylbenzol
SMILES CCCCOCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl n-butyl ether
Dichte 0.92
Siedepunkt 111°C to 112°C (23 mmHg)
Brechungsindex 1.491
Menge 25 g
Beilstein 1935234
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 97%