Learn More
α-Toluenethiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239370
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-53-8
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.20
MDL-Nummer MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
InChI-Schlüssel UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
PubChem CID 7509
IUPAC-Name Phenylmethanthiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl mercaptan
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -29°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0580g/mL
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 70°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2SH
Brechungsindex 1.5735 to 1.5775
Menge 100 g
Beilstein 06, IV, 2632
Merck Index 15, 9475
Relative Dichte 1.058
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 124.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl mercaptan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.