Learn More
Benzylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317775
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Benzyl isocyanate, is used as a protected ammonia equivalent in the stereo selective ring-opening of chiral 2,3-epoxy alcohols (from Sharpless asymmetric epoxidation). The key step in the sequence involves intramolecular cyclization of the carbamate intermediate. It is also used in a multicomponent, stereospecific synthesis of 1,3-oxazinane-2,4-diones employing an Al-salph complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylisocyanat wird als geschütztes Ammoniakäquivalent in der stereo-selektiven Ringöffnung chiraler2,3-Epoxidalkohole (aus der asymmetrischen Sharpless-Epoxidation) verwendet. Der entscheidende Schritt in der Sequenz besteht in der intramolekularen Zyklisierung des Carbamat-Zwischenprodukts. Es wird auch in einer multikomponentigen, stereospezifischen Synthese von1,3-oxazinan-2,4-Dionen mit einem Al-salph-Komplex verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und Hitzeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Alkoholen, Aminen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3173-56-6
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
MDL-Nummer MFCD00009701
InChI-Schlüssel YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isocyanate, isocyanatomethyl benzene, benzylisocyanate, isocyanic acid benzyl ester, benzene, isocyanatomethyl, 1-isocyanatomethyl benzene, phenylmethyl isocyanate, unii-8i2li357gq, phenylmethanisocyanate
PubChem CID 76639
IUPAC-Name Isocyanatomethylbenzol
SMILES O=C=NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl isocyanate
Dichte 1.078
Siedepunkt 53°C to 54°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Pungent
Strukturformel C6H5CH2NCO
Brechungsindex 1.525
Menge 1 g
UN-Nummer UN3080
Beilstein 636508
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes with water.
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 98%