Learn More
Benzylethylmalonat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Malonsäurebenzyl-ethylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 525.7 mg/l bei 25 °C. Löslich in Alkohol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Malonsäurebenzyl-ethylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 525.7 mg/l bei 25 °C. Löslich in Alkohol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl ethyl malonate |
Siedepunkt | 145°C (4 mmHg) |
Brechungsindex | 1.497 |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 525.7mg/L @ 25°C. Soluble in alcohol. |
IUPAC-Name | 1-benzyl 3-ethyl propanedioate |
Formelmasse | 222.24 |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Technisch |