Learn More
Benzylethylmalonat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446186
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Malonsäurebenzyl-ethylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 525.7 mg/l bei 25 °C. Löslich in Alkohol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42998-51-6
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00009194
InChI-Schlüssel CGNOCUSLPSCMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl ethyl malonate, benzylethyl malonate, malonic acid benzyl ethyl ester, ethyl benzylmalonate, acmc-20alpf, 1-benzyl 3-ethyl malonate #, ethyl phenylmethyl propanedioate, 1-benzyl 3-ethyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-ethyl ester, ethyl phenylmethyl propane-1,3-dioate
PubChem CID 562228
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl ethyl malonate
Siedepunkt 145°C (4 mmHg)
Brechungsindex 1.497
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 525.7mg/L @ 25°C. Soluble in alcohol.
IUPAC-Name 1-benzyl 3-ethyl propanedioate
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch