Learn More
Benzylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592052
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-44-7, 75-56-9
MDL-Nummer MFCD00000889
InChI-Schlüssel KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC-Name Chlormethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl chloride
Namenshinweis Stabilized, Pure
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7Cl
Strukturformel C6H5CH2Cl
Brechungsindex 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Stabilisator 0.25% propylene oxide
Molekulargewicht (g/mol) 126.583
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloride, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.