Learn More
Benzylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl butyrate |
Dichte | 1.009 |
Siedepunkt | 240°C |
Flammpunkt | 107°C (224°F) |
Brechungsindex | 1.493 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 2047625 |
Formelmasse | 178.23 |
Reinheit (%) | 98% |