Learn More
Benzylalkohol puriss., PH-Qualität, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16613954
Click to view available options
210 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
CAS Max. % ≤ 100%
Schmelzpunkt -15.4°C
Farbe Farblos
Dichte 1.045 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 205.3°C (1013 hPa)
Flammpunkt 100.4°C
Summenformel C7H8O
Strukturformel C6H5CH2OH
Menge 210 kg
Beilstein 878307
Synonym Benzenemethanol
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Güte Pharmakopöe-Allzwecklösungsmittel