Learn More
Benzylalkohol, Puriss., Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
30 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzylalkohol |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP, NF |
Dichte | 1.045 g/ml bei 25 °C |
Flammpunkt | 96 °C (204.8 °F) |
Glührückstand | ≤0.005 % (als SO4) |
Zündpunkt | 817 °F |
Strukturformel | C6H5CH2OH |
Menge | 30 kg |
UN-Nummer | 3334 |
Beilstein | 878307 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzyl alcohol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.