Learn More
Benzylalkohol, ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15615400
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥99.0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzylalkohol, Benzolmethanol, Benzoylalkohol, Hydroxytoluol, Benzolcarbinol, Phenylmethylalkohol, Alpha-Toluol, Hydroxymethylbenzol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-Name Phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylalkohol
Schmelzpunkt - 16 °C bis 13 °C
Dichte 1.045 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 203 °C bis 205 °C
Flammpunkt 96 °C (204.8 °F)
Glührückstand ≤ 0.005 %
Zündpunkt 817 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.539
Menge 100 ml
UN-Nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampfdichte 3.7 (vs. Luft)
Formelmasse 108.14 mol
Dampfdruck 13.3 mmHg (100 °C), 3.75 mmHg (77 °C)
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit