Learn More
Benzyl4-(brommethyl)-tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10392055
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 159275-17-9
Summenformel C14H18BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 312.207
MDL-Nummer MFCD02681989
InChI-Schlüssel XJHKDSZGAWXUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-bromomethyl piperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-bromomethyl piperidine, n-cbz-4-bromomethyl piperidine, phenylmethyl 4-bromomethyl piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-bromomethyl-, phenylmethyl ester, benzyloxycarbonylbromomethylpiperidine, n-benzyloxycarbonyl-4-bromomethyl piperidine, benzyl 4-bromoethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate
PubChem CID 2776274
IUPAC-Name Benzyl 4-(Brommethyl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES C1CN(CCC1CBr)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-(bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 312.21
Reinheit (%) 97%