Learn More
Benzoylharnstoff, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347696
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-22-2
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00025441
InChI-Schlüssel HRYILSDLIGTCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylurea, 1-benzoylurea, n-benzoylurea, urea, benzoyl, benzoic acid, ureide, n-aminocarbonyl benzamide, benzamide, n-aminocarbonyl, benzamide, n-aminocarbonyl-9ci, benzoyl urea, benzoylcarbamide
PubChem CID 69190
ChEBI CHEBI:39416
IUPAC-Name N-Carbamoylbenzamid
SMILES NC(=O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoylurea
Schmelzpunkt 209°C to 210°C
Menge 5 g
Beilstein 2045538
Formelmasse 164.17
Reinheit (%) 97%