Learn More
Benzoylisocyanat, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10339170
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4461-33-0
Summenformel C8H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002032
InChI-Schlüssel LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoylisocyanate, methanone, 1-phenyl-1-isocyanato, oxophenylmethanisocyanate, benzoyl isocynate, phconco, acmc-20alpt, pubchem7575, isocyanato phenyl methanone, isocyanato-phenyl-methanone, 9ci
PubChem CID 78210
IUPAC-Name Benzoylisocyanat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoyl isocyanate
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 94°C to 96°C (21.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CONCO
Brechungsindex 1.5504 to 1.5524
Menge 5 g
Relative Dichte 1.17
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Fest