Learn More
Benzothiazol-6-Carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454527
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3622-35-3
Summenformel C8H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.19
MDL-Nummer MFCD00111651
InChI-Schlüssel DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, benzo d thiazole-6-carboxylic acid, zlchem 73, pubchem9871, enamine_005417, benzothiazole-6-carboxylic, 6-benzothiazolecarboxylicacid, 6-benzothiazole carboxylic acid, cl-cob-iii-274-2
PubChem CID 601670
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-6-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzothiazole-6-carboxylic acid
Schmelzpunkt 245°C to 251°C
Menge 25 g
Formelmasse 179.2
Reinheit (%) 96%