Learn More
Benzothiazol-6-Carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324083
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3622-35-3
Summenformel C8H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.19
MDL-Nummer MFCD00111651
InChI-Schlüssel DMPZJACLHDWUFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, benzo d thiazole-6-carboxylic acid, zlchem 73, pubchem9871, enamine_005417, benzothiazole-6-carboxylic, 6-benzothiazolecarboxylicacid, 6-benzothiazole carboxylic acid, cl-cob-iii-274-2
PubChem CID 601670
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-6-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=CSC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzothiazole-6-carboxylic acid
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 241°C to 243°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 179.2
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzothiazole-6-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.