Learn More
Benzothiazol-2-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305425
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67748-61-2
Summenformel C8H4ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 197.636
MDL-Nummer MFCD03659697
InChI-Schlüssel AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazole-2-carbonyl chloride, 2-benzothiazolecarbonyl chloride, benzo d thiazole-2-carbonyl chloride, acmc-1b36m, 2-benzothiazolecarbonylchloride, benzothiazol-2-carbonyl chloride, benzothiazole-2-carbonyl chloride ., 2-benzothiazolecarbonyl chloride 9ci, benzothiazole-2-carboxylic acid chloride
PubChem CID 2776254
IUPAC-Name 1,3-Benzothiazol-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Schmelzpunkt 113°C to 115°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Beilstein 130990
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 197.64
Reinheit (%) 95%