Learn More
Benzonitril, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11905651
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-47-0
Summenformel C7H5N
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
InChI-Schlüssel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitril
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-Name Benzonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzonitrile
Schmelzpunkt -13.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 188.0°C to 191.0°C
Flammpunkt 71°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CN
Brechungsindex 1.5270 to 1.5290
Menge 100 mL
Merck Index 15,1099
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (100°C). Other solubilities: misicble with most common organic solvents
Viskosität 1.24 mPa.s (25°C)
Formelmasse 103.12
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzonitrile