Learn More
Benzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447986
Click to view available options
Menge:
250g
1000g
5000g
Benzoic acid is an important precursor for the preparation of many other organic substances viz. benzoyl chloride, benylbenzoate, phenol, sodium benzoate, benzyl alcohol as well as benzoate plasticizers such as glycol-, diethhyleneglycol- and triethyleneglycol esters. Benzoic acid and its salts are used as food preservatives. It is involved in rubber polymerization as an activator and a retardant. It is the main component of benzoin resin and is a constituent of Whitfield’s ointment, which is used for the treatment of fungal skin diseases such as tinea, ringworm and athlete’s foot. It is widely used in cosmetics, dyes, plastics and insect repellents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Chloroform, Alkohol, Diethylether, Hexan und flüssigem Ammoniak. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.123
MDL-Nummer MFCD00002398
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
pH 2,5 bis 3,5
Schmelzpunkt 121°bis 124 °C
Siedepunkt 249 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 636131
Merck Index 14,1091
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%
Dichte 1,32
Menge 1000g
Flammpunkt 121 °C (250 °F)
Geruch Schwach, charakteristisch
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.