Learn More
Benzoflurazan-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400598
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114322-14-4
Summenformel C6H3ClN2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 218.611
MDL-Nummer MFCD00068072
InChI-Schlüssel SIYWVPMYOGMRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan-4-sulfonyl chloride, benzofurazan-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, benzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, acmc-20echy, pubchem5461, 4-chlorosulphonylbenzofurazan, benzofurazan4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735446
IUPAC-Name 2,1,3-Benzoxadiazol-4-Sulfonylchlorid
SMILES C1=CC2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzofurazan-4-sulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 218.61
Reinheit (%) 97%