Learn More
Benzo[b]thiophen-2-carbonsäure Hydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzo[b]thiophene-2-carboxylic hydrazide |
Schmelzpunkt | 184°C to 187°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 153297 |
Formelmasse | 192.24 |
Reinheit (%) | 97% |