Learn More
Benzimidazol-5-Carbonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498556
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15788-16-6
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00011555
InChI-Schlüssel COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 459456
SMILES OC(=O)C1=CC=C2N=CNC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzimidazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 g
Beilstein 5686
IUPAC-Name 3H-Benzimidazol-5-carbonsäure
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 98%