Learn More
Benzolsulfinsäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Benzolsulfonylchlorid reagiert mit Grignard-Reagenzien und bildet aus N-unsubstituierten Indolen Oxindole. Wird häufig verwendet, um den Assay von Thiamin in verschiedenen Lebensmittelprodukten zu überprüfen. Ist an der Synthese von Alpha-Disulfonen, Sulfonamiden und Sulfoantestern als Vorstufe beteiligt. Ist ein Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung verschiedener Amine in Abwasser und Oberflächenwasser auf der Sub-ppb-Ebene durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Ist ein gebräuchliches Reagenz, das im Hinsberg-Test zum Nachweis und zur Unterscheidung der Amine als primäre, sekundäre und tertiäre Amine verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Methylformamid und Dimethylsulfoxid.
Benzolsulfonylchlorid reagiert mit Grignard-Reagenzien und bildet aus N-unsubstituierten Indolen Oxindole. Wird häufig verwendet, um den Assay von Thiamin in verschiedenen Lebensmittelprodukten zu überprüfen. Ist an der Synthese von Alpha-Disulfonen, Sulfonamiden und Sulfoantestern als Vorstufe beteiligt. Ist ein Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung verschiedener Amine in Abwasser und Oberflächenwasser auf der Sub-ppb-Ebene durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Ist ein gebräuchliches Reagenz, das im Hinsberg-Test zum Nachweis und zur Unterscheidung der Amine als primäre, sekundäre und tertiäre Amine verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Methylformamid und Dimethylsulfoxid.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzenesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 14°C to 15°C |
Dichte | 1.377 |
Siedepunkt | 252°C |
Flammpunkt | 132°C (270°F) |
Geruch | Irritating |
Brechungsindex | 1.5525 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2225 |
Beilstein | 606926 |