Learn More
Benzol-1,3-Dithiocarboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498327
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3030-54-4
Summenformel C8H8N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 196.286
MDL-Nummer MFCD16293899
InChI-Schlüssel DJOXZAYSEDLTGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,3-dithiocarboxamide, 1,3-benzenedicarbothioamide, dithioisophthalamid, dithioisophthalamide, 1,3-benzenebis carbothioamide, benzene-1,3-bis carbothioamide
PubChem CID 3896847
IUPAC-Name Benzol-1,3-dicarbothioamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=S)N)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzene-1,3-dithiocarboxamide
Schmelzpunkt 198°C to 200°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2613862
Formelmasse 196.28
Reinheit (%) 97%