Learn More
Benzamidinhydrochloridhydrat, 98 %, Wasser ca. 10–14 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Benzamidine hydrochloride hydrate is a reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like enzymes, and serine proteases. It is a proteolytic inhibitor and apoptosis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzamidin-Hydrochloridhydrat ist ein reversibler Hemmstoff von Trypsin, trypsin-ähnlichen Enzymen, und Serinproteasen. Es handelt sich um einen proteolytischen Hemmstoff und ein Apoptose-Reagenz.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Benzamidin-Hydrochloridhydrat ist ein reversibler Hemmstoff von Trypsin, trypsin-ähnlichen Enzymen, und Serinproteasen. Es handelt sich um einen proteolytischen Hemmstoff und ein Apoptose-Reagenz.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzamidine hydrochloride hydrate |
Schmelzpunkt | 82°C to 85°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Wasser ≈10 bis 14 % |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3594959 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | [amino(phenyl)methylidene]azanium |
Formelmasse | 156.62 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |