Learn More
Astell Scientific™ Tischautoklaven
Vollständig unabhängige Autoklaven standardmäßig mit Heizgeräten in der Kammer, erfordern keine Leitungen und nur eine einphasige Stromversorgung.
Marke:  Astell Scientific™ AMB440
11574.19 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12755375
  • 13505.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die klassische Version muss manuell mit Wasser befüllt werden und während des Zyklus läuft das Kondensat über ein Silikonrohr, das an eine hitzebeständige Flasche angeschlossen werden kann, aus dem Behälter
  • Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
  • 5.7 Zoll-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
  • Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
  • Einfache Vakuumoption vor dem Anschluss erhältlich
  • Einstellung von Zeit und Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
13 A
63 l
600 mm
Tisch-Autoklav
230 V
668 mm
346 mm
AMB
50/60 Hz
520 mm