Learn More
Astell Scientific™ Tischautoklaven
Vollständig unabhängige Autoklaven standardmäßig mit Heizgeräten in der Kammer, erfordern keine Leitungen und nur eine einphasige Stromversorgung.
Marke: Astell Scientific™ AMB420
8460.83 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die klassische Version muss manuell mit Wasser befüllt werden und während des Zyklus läuft das Kondensat über ein Silikonrohr, das an eine hitzebeständige Flasche angeschlossen werden kann, aus dem Behälter
- Warmhaltefunktion für Medien und verzögerter Start
- 5.7 Zoll-Farbtouchscreen mit integriertem USB-Datenanschluss
- Kammer aus elektropoliertem Edelstahl
- Einfache Vakuumoption vor dem Anschluss erhältlich
- Einstellung von Zeit und Temperatur
Spezifikation
13 A | |
33 l | |
600 mm | |
Tisch-Autoklav | |
230 V |
355 mm | |
346 mm | |
AMB | |
50/60 Hz | |
520 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Share a Content Correction