Learn More
Gibco™ BenchStable™ DMEM/F12
Gibco™ BenchStable™ Basalmedium wurde für Flexibilität und Komfort entwickelt und ermöglicht die Lagerung bei Raumtemperatur.
Marke: Gibco™ A4192001
59.63 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nährstoffmischung F-12) ist ein weit verbreitetes Basismedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugerzellen. Erfolgreich in DMEM/F-12 kultivierte Zellen umfassen MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, menschliche Endothel-Zellen und Ratten-Fibroblasten. Wir führen verschiedene DMEM/F-12-Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Dieses DMEM/F-12 wird wie folgt modifiziert:
Mit
- L-Glutamin
- Phenolrot
Ohne
- Hepes
Verwendung von DMEM/F-12
DMEM/F-12 ist eine 1:1-Mischung aus DMEM- und Ham's F-12. Diese Formulierung kombiniert die hohen Konzentrationen von Glukose, Aminosäuren und Vitaminen von DMEM mit dem breiten Spektrum verschiedener Komponenten von F-12. DMEM/F-12 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund kann bei DMEM/F-12 eine Supplementierung, in der Regel mit 10 %igem fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich sein. DMEM/F-12 nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem und erfordert daher eine 5 bis 10 % CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
CGMP-Herstellungs- und Qualitätssystem
DMEM/F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Zur Gewährleistung einer ununterbrochenen Versorgungskette bieten wir ein vergleichbares DMEM/F-12-Produkt aus unserem Betrieb in Schottland (11320-074) an. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. Vor Licht schützen. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Hoher Glukosegehalt, GlutaMAX, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch, nachhaltige Verpackung | |
BenchStable™ | |
Raumtemperatur |
MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, humane endotheliale Zellen und Ratten-Fibroblasten | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard | |
500 mL |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.