Learn More
Brannan™ Tischtimer ohne externe Triggerkontakte
Der Brannan Tischtimer ist einfach zu bedienen und verfügt über farbcodierte Tasten und ein klares LCD-Display, das eine genaue Messung über einen langen Zeitraum ermöglicht.
Marke: Brannan™ 28/411/0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Große LCD und Tasten
- Bis zu 9 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- Auflösung von 1/100 Sekunden
- Enthält Batterien und Bedienungsanleitungen
- 0 bis 50 °C
Spezifikation
Arbeitsflächen-Timer | |
±1 Sekunde | |
LCD-Anzeige | |
1 x AA | |
0,8708 lb. |
9 h 59 min, 59 s | |
1/100 Sek. | |
Sekunden | |
Schwarz | |
0,395 kg |