Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Heavy Walled Precision NMR Tubes
Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Röhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden. Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66503-0575
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15338988
  • 174.00 CHF / 5 Packungen
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Includes: Röhrchen und Einwegkappe
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • Kann sicher bei Temperaturen bis zu 230 °C und in einem Temperaturschritt von 120 °C betrieben werden
  • Als hydrolytische Klasse 1 eingestuft
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das den Anforderungen von Typ 1 Klasse A Glas von ASTM E438 entspricht
  • 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
51 µm
178 mm
4,9635 ± 0,0065 mm
500 MHz
1,4 mm
51 µm
Borosilikatglas
2,160 ± 0,013 mm
7 in.
Gehäuse 522-PP-7-5