Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Thermometerhalter
Die anwenderfreundlichen Polypropylen-Clips halten Thermometer und Sonden mit einem Durchmesser von 3,2 bis 11 mm sicher an ihrem Platz
Marke:  Bel-Art™ F18241-0000
Artikelnummer. 11347174
  • 42.95 CHF / 3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Passt auf die Ränder von Bechern und Krügen mit einer Dicke von bis zu 1/4 in
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250° F)
  • Polypropylen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Sicheres und einfaches Ablesen von Thermometern
Polypropylen
Thermometerhalter
Thermometer 3 bis 10,9 mm (0,12 bis 0,43 in.)