Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Switch-Grid™ Reagenzglasgestelle
Ein Gestell bietet 25 mögliche Röhrchengrößenkombinationen
Marke: Bel-Art™ F18745-0013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das innovative Gestell mit geteiltem Rahmen fasst bis zu zwei Röhrchen unterschiedlicher Größe im selben Gestell, sodass Benutzer schnell zwischen den Gittern wechseln können, um bei Bedarf andere Größen abzulegen.
- Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 10 mm bis 30 mm passen in mit 5 Farben codierte Gittereinsätze
- Das Gestell mit drei Ebenen lagert die Röhrchen sicher
- Gummifüße verhindern, dass Gestelle auf dem Tisch rutschen; sorgen für sicheres Stapeln während der Lagerung
- Chemikalienbeständige Rahmen- und Gitterteile des Gestells aus Polyoxymethylenkunststoff können mit einem milden Reinigungsmittel, Ethyl- oder Isopropylalkohol gereinigt werden; autoklaviert bei 121 °C (250 °F)
- Kompakter und kostengünstiger als der Kauf mehrerer Gestelle
- Gesamtabmessungen des Gestellrahmens: 31.8 L x 11.1 B x 6.7 H cm (12 1/2 x 4 3/8 x 2 5/8 Zoll)
Bestellinformation
Jedes Gestell enthält eine Reihe von Gittern in einer Größe; Gittersets in verschiedenen Größen können separat erworben werden.
Spezifikation
Gestell mit fuchsiafarbenen Gittern | |
Fuchsia | |
Kunststoff | |
12.5 x 4.37 x 2.62 Zoll (31.8 x 11.1 x 6.7 cm) | |
12,5 in. | |
4.37 in. | |
2,62 in. |
8 x 3 | |
Röhrchen (20 bis 25 mm) | |
24 | |
31,8 cm | |
11,1 cm | |
6,7 cm |