Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenspatel
Optimal für alle Arten von Pulvern oder Granulaten. Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenspatel eignen sich optimal für die Entnahme steriler Proben bei Prozessqualitätsprüfungen und für das Durchstechen kunststoffgefütterter Papierbeutel oder ähnlicher Verpackungen.
Marke: Bel-Art™ H36930-0000
111.41 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die zeitsparende V-Form vereinfacht den Transfer von Medien in Pulver-, Flocken-, kristalliner oder granularer Form
Der 14 in. lange Spatel (16-241-210) eignet sich optimal zum Lösen verklumpter oder kristallisierter Reagenzien in tiefen Flaschen oder Gefäßen mit einem Halsdurchmesser von nur 0.75 in. (18 mm)
Sterileware (16-241-210, 14-385-20)
- 9 und 14 in.-Modelle
- Aus stoßfestem Polystyrol
- Einzeln verpackt
- Sterilisiert durch Gammabestrahlung
- Mit Stempel der Chargennummer, mit Verarbeitungszertifikat
- 9 in. langer Spatel
- Aus Polypropylen
Spezifikation
Steril | |
Sterileware™ Probenspatel | |
Ideal für alle Arten von Pulvern oder Granulaten, für die sterile Probenahme während Inspektionen zwecks Qualitätskontrolle und zum Durchstechen von kunststoffbeschichteten Papierbeuteln oder ähnlichen Verpackungen | |
0,75 in. | |
9 x 0,75 in. (22,9 x 1,9 cm) | |
2,99 in. | |
Polystyrol |
Ja | |
Behälter, Beutel und Fässer | |
9 in. | |
1,9 cm | |
6 in. L V-förmiger Kanal | |
7,6 cm | |
22,9 cm |