Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Autotrockenkammern: Horizontal Models
UV-Licht filternde, trockene Umgebung mit automatischer elektronischer Luftentfeuchtung
1375.00 CHF - 1655.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Schrankausführung | Horizontal |
Material | Copolyester |
Ausführung der Tür | Ofen unten aufklappbar und herunterziehbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Trockenmittelkartuschen bzw. -kanistern oder ähnlichen Trockenmitteln verwendet werden |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Einschübe | Einschubtyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Einschübe | Einschubtyp | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11842732
|
Bel-Art™
F42074-0220 |
Klar | 2 | Belüftet, verstellbar | 230 V |
1655.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11892732
|
Bel-Art™
F42074-0227 |
Blau mit durchsichtiger Tür | 2 | Belüftet, verstellbar | 230 V | N/A | |||
10096721
|
Bel-Art™
F42074-0226 |
Transparent mit blauen Enden | 2 | Belüftet, verstellbar | 230 V | N/A | |||
Beschreibung
Das attraktive Design und die robuste Konstruktion der Exsikkatorschränke der Secador Serie gewährleisten eine einfache und zuverlässige Lagerung von Feuchtigkeit und lichtempfindlichen Produkten.
- Das patentierte elektronische Entfeuchtersystem reduziert die Luftfeuchtigkeit und zirkuliert die trockene Luft automatisch, sodass Benutzer keine Trockenmittel mehr überwachen und wechseln müssen
- Durastar™ Konstruktion aus Copolyester blockt 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verfärbungen, Haarrissbildung und Chemikalien
- Bernsteinfarbene Modelle reduzieren durchscheinendes sichtbares Licht um mehr als 50 % für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, Analysestandards und Prüfsubstanzen
- Große Türen mit gut sichtbarem Hygrometer maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über eine patentierte Dichtung, Riegel und Sicherheitsschlaufen für ein Vorhängeschloss oder manipulationssichere Dichtungen
- Perforierte Einlegeböden erleichtern die Zirkulation trockener Luft; Platz für Trockenmittel unter unterstem Einlegeboden
- 4.0 Hat horizontal eine breitere Stellfläche, niedrigere Höhe und eine Tür im “Backofenstil”
- U.S. Patente: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 und 474,626 D
- 4.0 Einheiten können durch Drehen des Geräts und Bestellen der entsprechenden Anzahl von Einlegeböden von der horizontalen in die vertikale Konfiguration oder umgekehrt konvertiert werden (siehe Bestellinformationen)
- Secador 2.0: Innenvolumen 1.16 ft.³, 16.3 l × 13.4 B × 12.4 H Zoll
- Secador 3.0: Innenvolumen 1.55 ft.³, 16.3 l × 13.4 B × 16.4 H Zoll
- Secador 4.0: Innenvolumen 1.87 ft.³, 16.3 l × 13.4 B × 20.4 H Zoll
Bestellinformation
Ersatzeinlegeböden sind erhältlich: Ersatzeinlegeboden für horizontale 4.0 Schränke, Herst.- Nr. 420740001
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Copolyester | |
Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, kann mit Scienceware™ Trockenmittelkartuschen bzw. -kanistern oder ähnlichen Trockenmitteln verwendet werden | |
4,0 | |
Chemikalien, Flecken und feine Risse | |
5 bis 40 °C | |
51,8 cm | |
34,1 cm | |
41,4 cm |
Horizontal | |
Ofen unten aufklappbar und herunterziehbar | |
Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder manipulationssicheren Siegeln, Hygrometer an der Tür befestigt | |
2 | |
41 bis 104 °F | |
20,4 in. | |
13,4 in. | |
16,3 in. |