Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Roxy M™ Mehrfachdispenserspitzen mit universeller Passform Nicht steril
Zuverlässige und präzise wiederholte Dispensierung von 1 bis 5000 μl
Marke:  Bel-Art™ F37300-0000
153.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21895" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13468746
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für die meisten Mehrfachdispenser, einschließlich Roxy M, Eppendorf™ Multipette™ 4780, Brand HandyStep™ S, Fisherbrand™ Mehrfachdispenser, Gilson Distriman™ und Scilogex™ StepMate Mehrfachdispenser
  • Für viele elektronische Pipetten geeignet (digitale Anzeige wird nicht aktiviert)
  • Erhältlich in 8 Größen mit Kapazitäten von 0.05 bis 50.0 ml, um wiederholt Volumen von 1 bis 5000 μl zu dispensieren
  • Hergestellt in einer ISO 9001:2000-Anlage; aus reinem Polypropylen mit Innenkolben aus Polyethylen
  • Adapter erforderlich für 25 ml- und 50 ml-Spitzen (Herst.- Nr. F37300-0050 wird mit Mehrfachdispenser geliefert und separat in einem 3er-Pack erhältlich)
  • Jede Packung mit Spitzen ist mit einem Chargenstempel versehen, wird mit einer Konformitätsbescheinigung geliefert und enthält eine praktische Dosierkarte
Spezifikation
Spezifikation
0.05 ml
Autoklavierbar
Endotoxin-, RNase-, ATP- und DNA-frei
Ja
Polypropylen/Polyethylen
Unsteril
ISO 9001:2000
Eppendorf™ Multipette™ 4780, Fisherbrand™ Mehrfachdispenser, Gilson™ Distriman™, Handystep™ S, Roxy M™, Gilson™ Distriman™
SP Scienceware™ Roxy M™