Learn More
Bel-Art™ X24 Test tube rack -210°C to 121°C Bel-Art
Zum Organisieren und Verarbeiten großer Probenvolumina.
Marke: Bel-Art™ F18763-0160
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Gestell für Teströhrchen aus Stahlgitter
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Beschichtet mit wärmebehandeltem Epoxidharz
- Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Temperaturbereich: −223 °C (−369 °F) bis 121 °C (250 °F)
- Autoklavierbar
- Mit quadratischen Löchern, drei Decks, geschlitztem Gitterboden und verstärkten Kanten
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Blau | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
29.5 x 18.7 x 8.3 cm (11.62 x 7.37 x 3.25 Zoll) |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (16 bis 20 mm) | |
60 | |
20 mm |